Quercetin dihydrate

Proveedor: Apollo Scientific

BIK9012-25G BIK9012-100G
APOSBIK9012-25GEA 87 EUR
APOSBIK9012-25G APOSBIK9012-100G
Quercetin dihydrate
Quercetin dihydrate
Formula: C₁₅H₁₄O₉
Pto. de fusión: 315 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149487
Núm. CAS: 6151-25-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR