Methyl β-D-glucuronide sodium salt

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

BIM0400-100MG BIM0400-1G BIM0400-500MG
APOSBIM0400-100MGEA 60.9 EUR
APOSBIM0400-100MG APOSBIM0400-1G APOSBIM0400-500MG
Methyl β-D-glucuronide sodium salt
Methyl β-D-glucuronide sodium salt
Formula: C₇H₁₁O₇·Na
Pto. de fusión: 270…273 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00083405
Núm. CAS: 134253-42-2

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR