5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside ≥98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: Magenta-Gal, Mag-Gal

BIMB1331-1G BIMB1331-2.5G BIMB1331-250MG
APOSBIMB1331-1GEA 74.1 EUR
APOSBIMB1331-1G APOSBIMB1331-2.5G APOSBIMB1331-250MG
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside ≥98%
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside

Magenta Gal is a chromogenic substrate forb-Galactosidase, producing a red or magenta insoluble product.

Formula: C₁₄H₁₅BrClNO₆
MW: 408.63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00210022
Núm. CAS: 93863-88-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR