3’- Amino-3’-deoxyadenosine
Proveedor: Apollo Scientific
BIMN2044-100MG
APOSBIMN2044-100MGEA 548 EUR
APOSBIMN2044-100MG
3’- Amino-3’-deoxyadenosine
3’- Amino-3’-deoxyadenosine
Formula: C10H14N6O3
MW: 266,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 2504-55-4