Bis[2-(4-azidosalicylamido)ethyl]disulphide
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: BASED
BIPA104-100MG
APOSBIPA104-100MGEA 435 EUR
APOSBIPA104-100MG
Bis[2-(4-azidosalicylamido)ethyl]disulphide
Bis[2-(4-azidosalicylamido)ethyl]disulphide
Photoreactive -Primary amine reactive -Iodinatable
Formula: C₁₈H₁₈N₈O₄S₂
MW: 474,51 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01861964
Núm. CAS: 199804-21-2