Hydroxy-PEG4-acid

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

BIPG1430-250MG BIPG1430-500MG BIPG1430-1G
APOSBIPG1430-250MGEA 132 EUR
APOSBIPG1430-250MG APOSBIPG1430-500MG APOSBIPG1430-1G
Hydroxy-PEG4-acid
Hydroxy-PEG4-acid
Formula: C₁₁H₂₂O₇
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22574805
Núm. CAS: 937188-59-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR