Syringaldazine

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

BIS1000-10G BIS1000-25G BIS1000-50G
APOSBIS1000-10GEA 139 EUR
APOSBIS1000-10G APOSBIS1000-25G APOSBIS1000-50G
Syringaldazine
Syringaldazine
Formula: C₁₈H₂₀N₂O₆
Pto. de fusión: 209…210 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00008363
Núm. CAS: 14414-32-5

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR