CC-90003

Proveedor: Apollo Scientific

BISN0236-25MG BISN0236-50MG
APOSBISN0236-25MGEA 219 EUR
APOSBISN0236-25MG APOSBISN0236-50MG
CC-90003
CC-90003

MAPK/ERK Signalling Pathway

Formula: C₂₂H₂₁F₃N₆O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31692404
Núm. CAS: 1621999-82-3

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR