LJH685

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: 2,6-difluoro-4-[4-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)phenyl]-3-pyridinyl]-phenol, 2,6-Difluoro-4-(4-(4-(4-methylpiperazin-1-yl)phenyl)pyridin-3-yl)phenol

BISN0262-50MG
APOSBISN0262-50MGEA 188 EUR
APOSBISN0262-50MG
LJH685
LJH685

MAPK/ERK Signalling Pathway

Formula: C₂₂H₂₁F₂N₃O
MW: 381.40 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD29924738
Núm. CAS: 1627710-50-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR