Pluripotin
Proveedor: Apollo Scientific
BISN0279-5MG BISN0279-25MG
APOSBISN0279-5MGEA 217 EUR
APOSBISN0279-5MG APOSBISN0279-25MG
Pluripotin
Pluripotin
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formula: C₂₇H₂₅F₃N₈O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20527253
Núm. CAS: 839707-37-8