AZD-8330

Proveedor: Apollo Scientific

BISN0298-5MG BISN0298-10MG BISN0298-50MG
APOSBISN0298-5MGEA 174 EUR
APOSBISN0298-5MG APOSBISN0298-10MG APOSBISN0298-50MG
AZD-8330
AZD-8330

MAPK/ERK Signalling Pathway

Formula: C₁₆H₁₇FIN₃O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18384989
Núm. CAS: 869357-68-6

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR