Shikonin

Proveedor: Apollo Scientific

BISN0323-10MG BISN0323-50MG BISN0323-100MG
APOSBISN0323-10MGEA 72.5 EUR
APOSBISN0323-10MG APOSBISN0323-50MG APOSBISN0323-100MG
Shikonin
Shikonin
Formula: C₁₆H₁₆O₅
Pto. de fusión: 147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075680
Núm. CAS: 517-89-5

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR