Thiolutin (de Streptomyces luteosporeus)

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: 6-(Acetamido)-4-methyl-1,2-dithiolo[4,3-b]-pyrrol-5(4H)-one

BIT1001-5MG
APOSBIT1001-5MGEA 270 EUR
APOSBIT1001-5MG
Thiolutin (de Streptomyces luteosporeus)
Thiolutin

Potent inhibitor of bacterial and yeast RNA polymerases.

Formula: C₈H₈N₂O₂S₂
MW: 228,3 g/mol
Pto. de fusión: 281…285 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Núm. CAS: 87-11-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR