Tiourea

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: Tiocarbamida

BIT4110-1KG BIT4110-100G BIT4110-500G BIT4110-5KG BIT4110-10KG
APOSBIT4110-1KGEA 43.5 EUR
APOSBIT4110-1KG APOSBIT4110-100G APOSBIT4110-500G APOSBIT4110-5KG APOSBIT4110-10KG
Tiourea
Tiourea
Formula: NH₂CSNH₂
Pto. de fusión: 170…176 °C
Densidad: 1,405 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008067
Núm. CAS: 62-56-6
EINECS: 200-543-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR