Sulfuro de bario 75%, grado técnico

Proveedor: Apollo Scientific

Sinónimos: Barium(II) sulphide

IN1219-100G IN1219-25G IN1219-500G IN1219-2KG
APOSIN1219-100GEA 139 EUR
APOSIN1219-100G APOSIN1219-25G APOSIN1219-500G APOSIN1219-2KG
Sulfuro de bario 75%, grado técnico
Sulfuro de bario
Formula: BaS
MW: 169.4 g/mol
Pto. de fusión: 1200 °C
Densidad: 4.25 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014192
Núm. CAS: 21109-95-5
Índice Merck: 12,01024

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR