Bromuro de cobre 99%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: Cobre (I) bromuro

IN1539-1KG IN1539-250G IN1539-10KG
APOSIN1539-1KGEA 848 EUR
APOSIN1539-1KG APOSIN1539-250G APOSIN1539-10KG
Bromuro de cobre 99%
Bromuro de cobre
Formula: BrCu
MW: 143.45 g/mol
Pto. Ebullición: 1345 °C
Pto. de fusión: 504 °C
Densidad: 4.71 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010969
Núm. CAS: 7787-70-4
EINECS: 232-131-6
Índice Merck: 13,02689

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR