Potasio bromuro 99,9%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

IN2891-100G IN2891-25G
APOSIN2891-100GEA 0 EUR
APOSIN2891-100G APOSIN2891-25G
Potasio bromuro 99,9%
Potasio bromuro
Formula: KBr
Pto. Ebullición: 1435 °C
Pto. de fusión: 734 °C
Densidad: 2,75 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011358
Núm. CAS: 7758-02-3
EINECS: 231-830-3

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR