Potasio sorbato 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (E,E)-Hexa-2,4-dienoato de potasio
IN2901-1KG
APOSIN2901-1KGEA 75.4 EUR
APOSIN2901-1KG
Potasio sorbato 98%
Potasio sorbato
Formula: CH₃CH=CHCH=CHCOOK
Pto. de fusión: 210 °C (desc.)
Densidad: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016546
Núm. CAS: 24634-61-5