Sodio bromuro, anhidro 99.999%

Proveedor: Apollo Scientific

IN3259-25G IN3259-5G
APOSIN3259-25GEA 0 EUR
APOSIN3259-25G APOSIN3259-5G
Sodio bromuro, anhidro 99.999%
Sodio bromuro
Formula: NaBr
Pto. Ebullición: 1390 °C
Pto. de fusión: 755 °C
Densidad: 3,21 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003475
Núm. CAS: 7647-15-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR