Heptaóxido de tetraterbio 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN3487-25G IN3487-5G IN3487-100G
APOSIN3487-25GEA 261 EUR
APOSIN3487-25G APOSIN3487-5G APOSIN3487-100G
Heptaóxido de tetraterbio 99,9%
Heptaóxido de tetraterbio
Formula: O₇Tb₄
Pto. de fusión: 2340 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00083151
Núm. CAS: 12037-01-3
EINECS: 234-856-3