Trinitrato de tulio pentahidrato 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
IN3607-1G IN3607-5G
APOSIN3607-1GEA 102 EUR
APOSIN3607-1G APOSIN3607-5G
Trinitrato de tulio pentahidrato 99,9%
Trinitrato de tulio pentahidrato
Formula: N₃O₉Tm·5H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149875
Núm. CAS: 36548-87-5
UN: 1477
ADR: 5.1,II