Triacetato de iterbio tetrahidrato 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ytterbium(III) acetate tetrahydrate
IN3787-5G
APOSIN3787-5GEA 94.4 EUR
APOSIN3787-5G
Triacetato de iterbio tetrahidrato 99,9%
Triacetato de iterbio tetrahidrato
Formula: C₆H₉O₆Yb·4H₂O
MW: 422.23 g/mol
Densidad: 2.09 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 15280-58-7