Cloruro de iterbio (III), anhidro 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
IN3796-10G
APOSIN3796-10GEA 248 EUR
APOSIN3796-10G
Cloruro de iterbio (III), anhidro 99,9%
Cloruro de iterbio (III)
Formula: Cl₃Yb
MW: 279.4 g/mol
Pto. Ebullición: 1900 °C
Pto. de fusión: 703 °C
Densidad: 4.06 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011288
Núm. CAS: 10361-91-8
Índice Merck: 13,10014