Paladio (II) acetato 99.99+%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: Diacetato de paladio, Acetato de paladio(II)

IN3837-1G
APOSIN3837-1GEA 174 EUR
APOSIN3837-1G
Paladio (II) acetato 99.99+%
Paladio (II) acetato
Formula: C₄H₆O₄Pd
MW: 224.51 g/mol
Pto. de fusión: 205 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012453
Núm. CAS: 3375-31-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR