Disulfuro de bis(4-clorofenilo) 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(4-chlorophenyl) disulphide
OR0016-50G
APOSOR0016-50GEA 116 EUR
APOSOR0016-50G
Disulfuro de bis(4-clorofenilo) 98%
Disulfuro de bis(4-clorofenilo)
Formula: C₁₂H₈Cl₂S₂
MW: 287,23 g/mol
Pto. de fusión: 71…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013642
Núm. CAS: 1142-19-4
EINECS: 214-531-2