tert-Butyl-N-[(5-mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)methyl]carbamate

Proveedor: Apollo Scientific

OR017082-1G OR017082-10G
APOSOR017082-1GEA 111 EUR
APOSOR017082-1G APOSOR017082-10G
tert-Butyl-N-[(5-mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)methyl]carbamate
tert-Butyl-N-[(5-mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)methyl]carbamate
Formula: C₉H₁₆N₄O₂S
Pto. de fusión: 169…172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01570587
Núm. CAS: 519056-65-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR