1-(2,4-Dichlorophenyl)ethylamine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR01762-25G
APOSOR01762-25GEA 72.5 EUR
APOSOR01762-25G
1-(2,4-Dichlorophenyl)ethylamine 98%
1-(2,4-Dichlorophenyl)ethylamine
Formula: C₈H₉Cl₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05215236
Núm. CAS: 89981-75-9