1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride 95%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

OR01800-1G OR01800-250MG OR01800-5G
APOSOR01800-1GEA 172 EUR
APOSOR01800-1G APOSOR01800-250MG APOSOR01800-5G
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride 95%
1,2,3-Benzothiadiazole-5-carbonyl chloride
Formula: C₇H₃ClN₂OS
Pto. de fusión: 93…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01764004
Núm. CAS: 321309-32-4
UN: 3261
ADR: 8,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR