(±)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol 99%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR019104-100G OR019104-500G OR019104-25G
APOSOR019104-100GEA 24.8 EUR
APOSOR019104-100G APOSOR019104-500G APOSOR019104-25G
(±)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol 99%
(±)-2,2-Dimetil-1,3-dioxolan-4-ilmetanol

(contains isomer)

Formula: C₆H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 188 - 189 °C
Densidad: 1,064
Pto. de inflamación: 90 °C
Número MDL: MFCD00063238
Núm. CAS: 100-79-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR