2-methylpropylhydrazine hydrochloride 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR0203-5G OR0203-25G
APOSOR0203-5GEA 166 EUR
APOSOR0203-5G APOSOR0203-25G
2-methylpropylhydrazine hydrochloride 97%
2-methylpropylhydrazine hydrochloride
Formula: C₄H₁₃ClN₂
Pto. de fusión: 86…89 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06245510
Núm. CAS: 237064-47-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR