N-(Fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)-4-aminobutan-1-ol

Proveedor: Apollo Scientific

OR0484-1G
APOSOR0484-1GEA 139 EUR
APOSOR0484-1G
N-(Fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)-4-aminobutan-1-ol
N-(Fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)-4-aminobutan-1-ol
Formula: C₁₉H₂₁NO₃
Pto. de fusión: 113…118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00392051
Núm. CAS: 209115-32-2

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR