1-Cloro-4-(metilsulfonil)benceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR0678-100G OR0678-10G OR0678-50G
APOSOR0678-100GEA 98.6 EUR
APOSOR0678-100G APOSOR0678-10G APOSOR0678-50G
1-Cloro-4-(metilsulfonil)benceno 98%
1-Cloro-4-(metilsulfonil)benceno
Formula: C₇H₇ClO₂S
Pto. de fusión: 96…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025067
Núm. CAS: 98-57-7
EINECS: 202-682-7