Ácido 4-quinolinacarboxílico

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR0731-1G OR0731-25G OR0731-5G
APOSOR0731-1GEA 24.8 EUR
APOSOR0731-1G APOSOR0731-25G APOSOR0731-5G
Ácido 4-quinolinacarboxílico
Ácido 4-quinolinacarboxílico
Formula: C₁₀H₇NO₂
Pto. de fusión: 253…257 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006782
Núm. CAS: 486-74-8

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR