4-(Boc-amino)piperidine 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR0807-25G OR0807-100G
APOSOR0807-25GEA 37.7 EUR
APOSOR0807-25G APOSOR0807-100G
4-(Boc-amino)piperidine 97%
4-(Boc-amino)piperidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Pto. de fusión: 162…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798171
Núm. CAS: 73874-95-0

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR