1,2,3-Tricloro-5-nitrobenceno

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR0843-25G OR0843-5G
APOSOR0843-25GEA 60.9 EUR
APOSOR0843-25G APOSOR0843-5G
1,2,3-Tricloro-5-nitrobenceno
1,2,3-Tricloro-5-nitrobenceno
Formula: C₆H₂Cl₃NO₂
Pto. Ebullición: 247 °C
Pto. de fusión: 68…71 °C
Densidad: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061096
Núm. CAS: 20098-48-0
EINECS: 243-511-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR