4-Iodo-1-metilimidazol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10511-1G OR10511-5G OR10511-10G
APOSOR10511-1GEA 24.8 EUR
APOSOR10511-1G APOSOR10511-5G APOSOR10511-10G
4-Iodo-1-metilimidazol 97%
4-Iodo-1-metilimidazol
Formula: C₄H₅IN₂
Pto. de fusión: 51…54 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01632214
Núm. CAS: 71759-87-0