4-Isopropylthiophenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Isopropylthio)benzeneboronic acid, 4-(Isopropylthio)phenylboronic acid
OR10525-250MG
APOSOR10525-250MGEA 29 EUR
APOSOR10525-250MG
4-Isopropylthiophenylboronic acid
4-Isopropylthiophenylboronic acid
Formula: C₉H₁₃BO₂S
MW: 196,08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03411947
Núm. CAS: 380427-38-3