3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR10554-1G OR10554-250MG
APOSOR10554-1GEA 31.9 EUR
APOSOR10554-1G APOSOR10554-250MG
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₁₀BNO₃
Pto. de fusión: 114…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038918
Núm. CAS: 832695-88-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR