6-(Methylsulphonyl)oxindole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10557-250MG
APOSOR10557-250MGEA 45.1 EUR
APOSOR10557-250MG
6-(Methylsulphonyl)oxindole 97%
6-(Methylsulphonyl)oxindole
Formula: C₉H₉NO₃S
Pto. de fusión: 218…220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179607
Núm. CAS: 850429-63-9