Bis(neopentyl glycolato)diboron

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR10607-100G OR10607-25G OR10607-500G
APOSOR10607-100GEA 52.2 EUR
APOSOR10607-100G APOSOR10607-25G APOSOR10607-500G
Bis(neopentyl glycolato)diboron
Bis(neopentyl glycolato)diboron
Formula: C₁₀H₂₀B₂O₄
Pto. de fusión: 175…185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093062
Núm. CAS: 201733-56-4

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR