Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 94%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR10645-100G OR10645-25G OR10645-500G
APOSOR10645-100GEA 29 EUR
APOSOR10645-100G APOSOR10645-25G APOSOR10645-500G
Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate 94%
Ethyl-2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
Formula: C₂₂H₂₁O₂P
Pto. de fusión: 128…130 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009183
Núm. CAS: 1099-45-2
EINECS: 214-151-7