4-Bromo-2-clorofenol 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR1072-100G OR1072-250G OR1072-25G
APOSOR1072-100GEA 39.3 EUR
APOSOR1072-100G APOSOR1072-250G APOSOR1072-25G
4-Bromo-2-clorofenol 98%
4-Bromo-2-clorofenol
Formula: C₆H₄BrClO
Pto. Ebullición: 232…235 °C
Pto. de fusión: 47…49 °C
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002166
Núm. CAS: 3964-56-5

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR