2-Aminoisonicotinic acid hydrazide

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

Sinónimos: 2-Aminoisonicotinohydrazide, 2-Amino-isonicotinic acid hydrazide

OR110145-1G OR110145-250MG
APOSOR110145-1GEA 105 EUR
APOSOR110145-1G APOSOR110145-250MG
2-Aminoisonicotinic acid hydrazide
2-Aminoisonicotinic acid hydrazide
Formula: C₆H₈N₄O
MW: 152.1539 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03791263
Núm. CAS: 58481-01-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR