Ácido 3-piridinborónico, pinacol éster

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR11024-100G OR11024-25G OR11024-5G
APOSOR11024-100GEA 149 EUR
APOSOR11024-100G APOSOR11024-25G APOSOR11024-5G
Ácido 3-piridinborónico, pinacol éster
Ácido 3-piridinborónico, pinacol éster
Formula: C₁₁H₁₆BNO₂
Pto. de fusión: 102…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03084758
Núm. CAS: 329214-79-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR