5-Chloro-2-ethyl-6-nitro-1,3-benzoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
OR110342-1G
APOSOR110342-1GEA 0 EUR
APOSOR110342-1G
5-Chloro-2-ethyl-6-nitro-1,3-benzoxazole
5-Chloro-2-ethyl-6-nitro-1,3-benzoxazole
Formula: C₉H₇ClN₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663829
Núm. CAS: 886361-25-7