2-Acetyl-7-bromo-5-chloro-2H-indazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110361-1G
APOSOR110361-1GEA 322 EUR
APOSOR110361-1G
2-Acetyl-7-bromo-5-chloro-2H-indazole
2-Acetyl-7-bromo-5-chloro-2H-indazole
Formula: C₉H₆BrClN₂O
MW: 273,514 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16619589
Núm. CAS: 1355171-38-8