2-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110370-1G
APOSOR110370-1GEA 557 EUR
APOSOR110370-1G
2-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylic acid
2-Methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₉NO₄
MW: 207,183 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16631264
Núm. CAS: 1195159-84-2