3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR11055-100G
APOSOR11055-100GEA 79.9 EUR
APOSOR11055-100G
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one
3-Ethyl-4-methyl-3-pyrrolin-2-one
Formula: C₇H₁₁NO
Pto. de fusión: 100…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173861
Núm. CAS: 766-36-9