Methyl-2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-6-quinoxalinecarboxylate

Proveedor: Apollo Scientific

OR110597-1G
APOSOR110597-1GEA 142 EUR
APOSOR110597-1G
Methyl-2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-6-quinoxalinecarboxylate
Methyl-2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-6-quinoxalinecarboxylate
Formula: C₁₀H₈N₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11973607
Núm. CAS: 354793-04-7

Order Now

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR