2-(Chloromethyl)-6-nitrobenzoxazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR110716-1G OR110716-250MG OR110716-5G
APOSOR110716-1GEA 267 EUR
APOSOR110716-1G APOSOR110716-250MG APOSOR110716-5G
2-(Chloromethyl)-6-nitrobenzoxazole
2-(Chloromethyl)-6-nitrobenzoxazole
Formula: C₈H₅ClN₂O₃
Pto. de fusión: 69…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00775454
Núm. CAS: 221638-74-0